Få mere at vide
Gatifloxacin sesquihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15497229
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
15497229 1 g 1g
15407239 5 g 5g
15417239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15497229 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J66036.03
Request Bulk or Custom Format
Et bredspektret antibiotikum
Et bredspektret antibiotikum
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 180200-66-2
Molekylær formel C19H22FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 375.40
MDL nummer MFCD00895399
InChI nøgle XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Gatifloxacin sesquihydrate
Type Gatifloxacin Sesquihydrate
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til gul
Mængde 1 g
Kogepunkt 684°C
Merck Index 14,4376
Opløselighedsinformation Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Formel vægt 402.42
compliance-icons
Product Identifier
  • Gatifloxacin sesquihydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Gatifloxacin sesquihydrate