Få mere at vide
Gatifloxacin Sesquihydrate, Mikromol
Artikelnummer. 30461519
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30461519 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30461519 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0884.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Gatifloxacin Sesquihydrate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gatifloxacin Sesquihydrate
CAS 180200-66-2
Analyt- eller komponentnavne Gatifloxacin Sesquihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C19 H22 F N3 O4 . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Hydrate (2:3), (+/-)-1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-(3-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid Sesquihydrate, Gatifloxa
InChI formel InChI=1S/2C19H22FN3O4.3H2O/c2*1-10-8-22(6-5-21-10)16-14(20)7-12-15(18(16)27-2)23(11-3-4-11)9-13(17(12)24)19(25)26;;;/h2*7,9-11,21H,3-6,8H2,1-2H3,(H,25,26);3*1H2
Løsningstype Neat
SMIL O.O.O.COc1c(N2CCNC(C)C2)c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O.COc5c(N6CCNC(C)C6)c(F)cc7C(=O)C(=CN(C8CC8)c57)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 804.834
Mængde 250 mg
Formel vægt 804.351 g/mol