Få mere at vide
Gatifloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471059
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16471059 1 g 1g
16456757 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16471059 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10581
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Gatifloxacin (AM-1155; BMS-206584; PD135432) is a potent fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Gatifloxacin inhibits bacterial type II topoisomerases (IC50=13.8 μg/ml for S. aureus topoisomerase IV) and E. coli DNA gyrase (IC50=0.109 μg/ml). Gatifloxacin can be used to treat bacterial conjunctivitis in vivo.
Gatifloxacin (AM-1155
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gatifloxacin
Fysisk form Solid
CAS 112811-59-3
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22FN3O4
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym AM-1155 BMS-206584 PD135432
Opløselighedsinformation DMSO : 2 mg/mL (5.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1NCCN(C2=C(F)C=C3C(N(C4CC4)C=C(C(O)=O)C3=O)=C2OC)C1
Molekylvægt (g/mol) 375.39
Formel vægt 375.39
Procent renhed 99.37%