Få mere at vide
Gatifloxacin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Gatifloxacin hydrochloride (AM-1155
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gatifloxacin hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 121577-32-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23ClFN3O4 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | AM-1155 hydrochlorideBMS-206584 hydrochloridePD135432 hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : 10 mg/mL (24.28 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.14 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |