Få mere at vide
Gatifloxacin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15549513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15549513 25 g 25g
15529513 1 g 1g
15539513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15549513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460230250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 112811-59-3 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112811-59-3
Molekylær formel C19H22FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 375.40
MDL nummer MFCD00895399
InChI nøgle XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gatifloxacin
Smeltepunkt 185,0 °C til 187,0 °C
Tab ved tørring 4% til 8%
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 375.39
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gatifloxacin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.