Få mere at vide
Gatifloxacin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15529513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15529513 1 g 1g
15539513 5 g 5g
15549513 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15529513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460230010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112811-59-3
Molekylær formel C19H22FN3O4
Molekylvægt (g/mol) 375.40
MDL nummer MFCD00895399
InChI nøgle XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
PubChem CID 5379
ChEBI CHEBI:5280
IUPAC navn 1-cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre
SMIL COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Gatifloxacin
Smeltepunkt 185.0°C to 187.0°C
Tab ved tørring 4% to 8%
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 375.39
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Gatifloxacin
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.