Få mere at vide
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 3C Dual Selection Vector
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The resulting entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Gateway™ indgangsvektorer er designet til at klone DNA-sekvenser ved hjælp af restriktionsendonukleaser og ligase for at skabe en Gateway™ indgangsklon. Den resulterende indgangsklon er klar til rekombination med en destinationsvektor for at skabe en ekspressionsklon. Ny: pENTR™ Dual Selection vektorer!
De Gateway™ indgangsvektorer (tabel 1) tilbyder følgende:
attL1- og attL2-steder til stedspecifik rekombination af indgangsklonen med en Gateway™ destinationsvektor for at sikre kloning af genet af interesse i den korrekte orientering for ekspression
Kozak konsensussekvens for effektiv translationsinitiering i eukaryote systemer
Ribosombindingssted til effektiv translationsinitiering i prokaryote systemer (pENTR™ Kun 1A Dual Selection, pENTR ™3C Dual Selection og pENTR ™11 Dual Selection vektorer)
rrnB-transkriptionstermineringssekvenser for at forhindre basal ekspression af PCR-produktet af interesse i E. coli
pUC-original for højkopi-replikation og vedligeholdelse af plasmidet i E. coli
Kanamycinresistensgen til selektion i E. coli
ccdB ⁄chloramphenicol-fusionsgenet placeret mellem de to attL-steder for
o negativ selektion og
o Chloramphenicol selektion i E. coli
Kanamycinresistensgen til selektion i E. coli
De Gateway™ indgangsvektorer (tabel 1) tilbyder følgende:
o negativ selektion og
o Chloramphenicol selektion i E. coli
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dual SelectionExpression Vector |
| Indhold og opbevaring | 10μ g pENTR™ Dobbelt selektionsvektor, i 20 ul i TE-buffer, pH 8,0. Opbevares ved -20 °C |
| Antibiotikaresistens bakteriel | Chloramphenicol (CmR), Kanamycin (KanR) |
| Spaltning | Ingen spaltningssted |
| Protein tag | Umærket |
| Kloningsmetode | Gateway |
| Mængde | 10μ g |
| Vektor | pENTR |
| Produktlinje | pENTR |