Beskrivelse
- Faresedler på engelsk, spansk og fransk er inkluderet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Lågeventilspærring |
| Alternativt varenummer | 065562 |
| Farve | Rød |
| Materiale | Polypropylen |
| Certificeringer/compliance | OSHA 1910.147 |
| Oversigt | Brady Lågeventilspærringer |
| Diameter (engelsk) | 6,75 tommer. |
| Diameter (engelsk) Sjækle | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 171.45 mm |
| Diameter (metrisk) sjækle | 6.5 mm |
| Vis mere |