Få mere at vide
GATA-3 Antibody (GATA3/4550R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18614766 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18614766 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18614766 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP314267APC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen GATA-3
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GATA3/4550R
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human GATA-3 protein (Uniprot: P23771)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Innate Immunity
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2625
Målarter Human, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinje Novus