Få mere at vide
Gastrodin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gastrodin |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-1-3-8(4-2-7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 286.1053 |