Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gastrodin |
| CAS | 62499-27-8 |
| Smeltepunkt | 169.0°C to 170.0°C |
| Molekylær formel | C13H18O7 |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | PUQSUZTXKPLAPR-UJPOAAIJSA-N |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(CO)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[4-(hydroxymethyl)phenoxy]oxan-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 286.28 |
| Formel vægt | 286.28 |
Sikkerhed og håndtering
- Gastrodin
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(Hydroxymethyl)phenyl .beta.-D-glucopyranoside