Få mere at vide
Gastrodenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491068
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16491068 5 g
16422279 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16491068 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0796
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate; De-Noltab)is a mineral that is used in treating ulcers and upset stomach.
Gastrodenol(Bismuth tripotassium dicitrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gastrodenol
Fysisk form Solid
CAS 57644-54-9
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H10BiK3O14
Synonym Bismuth tripotassium dicitrate Bismuth subcitrate
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (141.95 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].O=C(CC(C([O-])=O)(O)CC([O-])=O)[O-].[K+].[K+].[K+].[Bi+3]
Molekylvægt (g/mol) 704.47
Formel vægt 704.47
Procent renhed 95.0%