Få mere at vide
MedChemExpress Gastrin I, human
Artikelnummer. 16472829
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16472829 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16472829 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1097
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Gastrin I, human is the endogenous peptide produced in the stomach, and increases gastric acid secretion via cholecystokinin 2 (CCK2) receptor.
Tekniske data
Renhed 99.5%
CAS 10047-33-3
Indhold og opbevaring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 2098.2 g/mol
Produkttype Reference compound
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed DMSO : 50 mg/mL (23.83 mM∣Need ultrasonic)