Få mere at vide
MedChemExpress Gastric mucin
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 84082-64-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : <1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣1M NaOH : <1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |