Få mere at vide
Ekastu Safety™ Gastæt beskyttelsesbriller
Artikelnummer. 10702562
Skift visning
UV beskyttelse:
Ja
Artikelnummer. UV beskyttelse
10702562 Ja
1 options
Artikelnummer. 10702562 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 477231
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Gastætte og støvtætte fuldskærmsbriller, der er modstandsdygtige over for kemikalier. EKASTU Safety™ Gastætte briller inkluderer antidugge-linser med 99,99% UV-beskyttelse og innovativ UV 380-teknologi.
  • DIN EN 166 1 5 – SN
  • Fuldskærmsbriller, der er modstandsdygtige over for kemikalier
  • Gastæt og støvtæt
  • Lavet af gummi, som er skånsomt mod huden
  • Med klare tre-lags sandwichlinser
  • Anti-dugge
  • Stort synsfelt
  • Hurtig og nem udskiftning af linsen
  • Behagelig, trykfri pasform
  • 99,99% UV-beskyttelse med innovativ UV 380-teknologi
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN 166 1 5 – SN
Linsebelægning Anti-tåge
Produkttype Gastæt beskyttelsesbriller
Til brug med (applikation) Gas- og støvapplikationer, kemikalieresistente
Ramme farve Sort
nr. pr. pakke 1 hv.
Materiale Gummi
UV beskyttelse Ja