Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuel, fast nål, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 15294573 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
23'ere G
25 g
26 G
26'ere G
Længde (metrisk) nål:
50 mm
57 mm
85 mm
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Side hul
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15294573
Brand: Thermo Scientific™ 365G6316
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til manuel nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuel fast nål, gastætte sprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografi (GC) instrument, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver dig tillid til analytiske resultater, gang på gang. Disse sprøjter har en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser og typer. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nålemåler 22s G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 50μ l
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.