Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuel, fast nål, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til manuel nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuel fast nål, gastætte sprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografi (GC) instrument, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver dig tillid til analytiske resultater, gang på gang. Disse sprøjter har en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser og typer. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
- Forbedret opløsningsmiddelresistens
- Større temperaturområde
- Øget betjeningsglathed
- Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
- Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
- Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
- Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 50μ L FN GT, 26s G, 85 mm |
| Nålemåler | 26'ere G |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Produkttype | GC Autosampler sprøjte |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Længde (metrisk) nål | 85 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Til brug med (udstyr) | TriPlus RSH Autosampler |
| PTFE tippet stempel | Ja |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.