Få mere at vide
Thermo Scientific™ Manuel, fast nål, gastætte sprøjter til GC-instrumenter
Artikelnummer. 10025774 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25 μl
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Nålemåler:
22 G
22s G
23 G
23'ere G
25 g
26 G
26'ere G
Længde (metrisk) nål:
50 mm
57 mm
85 mm
Nålespids stil:
Fasning
Kegle
Side hul
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Længde (metrisk) nål Nålespids stil Pakningsstørrelse
10025774 1 ml 22 G 50 mm Fasning Hver
12826036 25μ L 23'ere G 57 mm Kegle Hver
13486856 25 μl 26'ere G 85 mm Kegle Hver
12836036 25μ L 26'ere G 57 mm Kegle Hver
12846036 50μ l 23'ere G 57 mm Kegle Hver
13436866 50μ l 26'ere G 85 mm Kegle Hver
13426876 250μ L 26 G 85 mm Kegle Hver
10177754 50μ l 25 g 50 mm Fasning Hver
13416876 250μ L 26 G 57 mm Kegle Hver
13446876 250μ L 23 G 85 mm Side hul Hver
10724457 100μ l 25 g 50 mm Fasning Hver
10239214 250μ L 25 g 50 mm Fasning Hver
10782317 500 μl 25 g 50 mm Fasning Hver
15254573 10μ l 26'ere G 50 mm Stump Hver
15284573 25μ L 22s G 50 mm Stump Hver
15294573 50μ l 22s G 50 mm Stump Hver
15204583 100μ l 22s G 50 mm Stump Hver
15214583 500 μl 22s G 50 mm Stump Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10025774 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 365K3051
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Vælge Thermo Scientific™ Gastætte sprøjter med fast nål til manuel nøjagtig, reproducerbar GC-prøveindføring ved hjælp af en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling.
Få holdbarhed, klarhed og nøjagtighed fra Thermo Scientific™ Manuel fast nål, gastætte sprøjter. Brugt til manuel prøveinjektion i gaskromatografi (GC) instrument, giver de nøjagtighed og reproducerbarhed, der giver dig tillid til analytiske resultater, gang på gang. Disse sprøjter har en påsat nål og et stempel, der skaber en tæt forsegling med cylinderen. Vælg mellem en række størrelser og typer. De fås i standard industristørrelser med sorte letlæselige og opløsningsmiddelbestandige markeringer.
Holdbarhed
Det forbedrede design af sprøjterne leverer:
  • Forbedret opløsningsmiddelresistens
  • Større temperaturområde
  • Øget betjeningsglathed
  • Længere levetid og forbedret cykluslevetid
Klarhed
Sprøjter er forsynet med en klar, letlæselig sort skala, som hjælper med ensartet levering af prøver til manuelle sprøjter og nem identifikation af installerede autosampler-sprøjter.
Nøjagtighed
Det forbedrede design af sprøjten har elimineret områder, hvor prøven kan blive fanget og potentielt forårsage overførsel:
  • Tættere tilpasning mellem stempelspidsen og PTFE-indsatsen i nulpositionen
  • Strammere pasform mellem PTFE-indsats og glastønde
  • Forbedret fast nålefastgørelse
Derudover øger reduktionen af klæbemiddel fra væskebanen holdbarheden og reducerer risikoen for prøveinteraktion med klæbemidlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Gastæt; 1 ml; 50 mm L; 22 gauge fast
Nålemåler 22 G
Længde (metrisk) 50 mm
Produkttype Gastæt GC Autosampler sprøjte, fast nål
Engangs Genanvendelig
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 1 ml
Længde (metrisk) nål 50 mm
Nålespids stil Fasning
Til brug med (udstyr) Gaskromatografisystemer
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.