Få mere at vide
Cole-Parmer™ Gast Vakuumpumpe med høj kapacitet med måler, regulator og aflastning
Artikelnummer. 11705319 Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
1,79 CFM, 51 l/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11705319
Brand: Cole-Parmer™ 0706105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvis du har brug for en lille, stille kilde til vakuum eller tryk, finder du enheden til din applikation i Gast linje højkapacitets vakuumpumpe. Disse pumper fås i enkelt- og dobbelthoved stilarter.
  • Friluftskapaciteter op til 2,2 cfm (62,3 l/min.)
  • Skyggepolet, blæserkølet motor har termisk overbelastningskontakt for at beskytte dit pumpesystem
  • Forskellige pumpemodeller har hoveder parallelt for højere kapacitet eller serier for større vakuum
  • Vælg vakuumpumper med eller uden målere, regulatorer og ventiler
  • Kører tør
Tekniske data
Hestekræfter 1/4 hp
Motortype Permanent split kondensator
Strømstyrke 2 amp
Oversigt Vakuumpumpe med høj kapacitet
Støjniveau 68 dB
Temperatur (engelsk) Max. 100 °F
Temperatur (metrisk) Maks 38 °C
Flowhastighed 1,79 CFM, 51 l/min.
Frekvens 50 Hz
Pumpetype Vakuumsystem
Spænding 220 V