Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dæk til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. p-4527337 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Gashætte
Gavldæksel
Materiale:
Polycarbonat
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
Precision 2L almindeligt vandbad
Præcision 10L almindelige vandbade
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 20L og 28L generelle vandbade
Præcisions 2L og 5L generelle vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15335897
Brand: Thermo Scientific™ 3162639
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Suppler dine vandbade med en gashætte, gavldæksel, designet til at passe til store kolber, eller koncentrisk ringdæksel til dampning.
Gashætter
  • Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
  • Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
  • Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
  • Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Præcisions 15L rystevandsbade
Type Gashætte
Materiale Rustfrit stål