Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dæk til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15385887 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Gashætte
Gavldæksel
Materiale:
Polycarbonat
Rustfrit stål
Stainless Steel
Til brug med (udstyr):
Precision 2L almindeligt vandbad
Præcision 10L almindelige vandbade
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 20L og 28L generelle vandbade
Præcisions 2L og 5L generelle vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15385887
Brand: Thermo Scientific™ GPSSL02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Suppler dine vandbade med en gashætte, gavldæksel, designet til at passe til store kolber, eller koncentrisk ringdæksel til dampning.
Funktioner:
Gashætter
  • Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
  • Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
  • Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
  • Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
Gavldæksler
  • Forbedret hængslet design understøtter konfiguration med åbent låg og nem afmontering af låget
  • Plads til højere laboratorieartikler med udvidet højde
  • Polycarbonat og rustfrit stål modeller tilgængelige
  • Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Til brug med (udstyr) Precision 2L almindeligt vandbad
Type Gavldæksel
Materiale Rustfrit stål