Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dæk til Precision™ Vandbade
Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Gashætte
Gavldæksel
Materiale:
Polycarbonat
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
Precision 2L almindeligt vandbad
Præcision 10L almindelige vandbade
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 20L og 28L generelle vandbade
Præcisions 2L og 5L generelle vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Suppler dine vandbade med en gashætte, gavldæksel, designet til at passe til store kolber, eller koncentrisk ringdæksel til dampning.
Gashætter
- Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
- Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
- Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
- Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
- Forbedret hængslet design understøtter åben lågkonfiguration og nem afmontering af låget
- Plads til højere laboratorieartikler med udvidet højde
- Polycarbonat og rustfrit stål modeller tilgængelige
- Garanti varierer fra land til land, kontakt os for detaljer
garanti
1 år
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Til brug med (udstyr) | Precision 2L almindeligt vandbad |
| Type | Gavldæksel |
| Materiale | Polycarbonat |