Få mere at vide
Thermo Scientific™ Dæk til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15335897 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Gashætte
Gavldæksel
Materiale:
Polycarbonat
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Til brug med (udstyr):
Precision 2L almindeligt vandbad
Præcision 10L almindelige vandbade
Præcisions 15L rystevandsbade
Præcisions 20L og 28L generelle vandbade
Præcisions 2L og 5L generelle vandbade
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Materiale Til brug med (udstyr) unitSize
15335897 Gashætte Rustfrit stål Præcisions 15L rystevandsbade Hver
15345897 Gashætte Rustfrit stål Præcisions 15L rystevandsbade Hver
15345887 Gavldæksel Polycarbonat Precision 2L almindeligt vandbad Hver
15355887 Gavldæksel Polycarbonat Præcisions 2L og 5L generelle vandbade Hver
15365887 Gavldæksel Polycarbonat Præcision 10L almindelige vandbade Hver
15375887 Gavldæksel Polycarbonat Præcisions 20L og 28L generelle vandbade Hver
15385887 Gavldæksel Rustfrit stål Precision 2L almindeligt vandbad Hver
15325897 Gavldæksel Rustfrit stål Præcisions 20L og 28L generelle vandbade Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15335897 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3162639
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Suppler dine vandbade med en gashætte, gavldæksel, designet til at passe til store kolber, eller koncentrisk ringdæksel til dampning.
Gashætter
  • Tillad kontrol over atmosfæren omkring prøven
  • Forbedre temperaturens ensartethed og reducere energiforbruget
  • Poleret rustfrit stål med plastik gasfitting
  • Hvert bad vil rumme 1 stor emhætte eller 2 små emhætter
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Præcisions 15L rystevandsbade
Type Gashætte
Materiale Rustfrit stål