Få mere at vide
BD GasPak™ Forsyninger
Type:
CO2 Indikator Strip
Katalysatorudskiftningsgebyrer
Rørholder
Tør Anaerob Indikator Strip
Mængde:
1 hver
10 stk.
100 stk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
GasPak™ EZ Gas Generating Systems er komplette, integrerede systemer, der hurtigt producerer atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser inde i multi-brug inkubationsbeholdere.
Tilbehør inkluderer:
- CO 2 indikatorstrimler
- Tørre anaerobe indikatorstrimler
- Rørholder
- Katalysatorudskiftningsafgifter
- Katalysatorreaktionskammer
Tekniske data
Specifications
| Type | CO2 Indikator Strip |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Oversigt | Indikator betyder, at kuldioxidkoncentrationen i atmosfæren er 3 % eller mere. |
| Format | Strip |
| Til brug med (applikation) | Fremstil atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier |
| Til brug med (udstyr) | BD GasPak™ |
| Mængde | 50 pakker |