Få mere at vide
BD GasPak™ Forsyninger
Artikelnummer. 15930997
Type:
CO2 Indikator Strip
Katalysatorudskiftningsgebyrer
Rørholder
Tør Anaerob Indikator Strip
Mængde:
1 hver
10 stk.
100 stk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 15930997
Brand: BD 270303
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges sammen med GasPak™ EZ gasgenereringssystemer. BD™ GasPak™ Forsyninger bruges med disse komplette, integrerede systemer til hurtig, vandfri og katalysatorfri gasgenerering. Kan bruges til at understøtte et anaerobt, mikroaerofilt eller CO 2 beriget miljø.
GasPak™ EZ Gas Generating Systems are complete, integrated systems that rapidly produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
Accessories include:
  • CO2 Indicator Strips
  • Dry Anaerobic Indicator Strips
  • Tube Holder
  • Catalyst Replacement Charges
  • Catalyst Reaction Chamber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Katalysatorudskiftningsgebyrer
Indhold og opbevaring 15°C to 30°C
Til brug med (applikation) Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria
Til brug med (udstyr) BD GasPak™
Mængde 10 stk.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 SACHETS OF CATALYST (JAR22003)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: aluminium oxide