Få mere at vide
BD GasPak™ Forsyninger
Artikelnummer. 11703473
Skift visning
Type:
CO2 Indikator Strip
Katalysatorudskiftningsladninger
Rørholder
Tør Anaerob Indikator Strip
Mængde:
1 hver
10 stk.
100 stk.
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Mængde Pakningsstørrelse
11703473 Tør Anaerob Indikator Strip 100 stk. Pakke med 100
11713473 CO2 Indikator Strip 50 pakker Pakke med 50
15930997 Katalysatorudskiftningsladninger 10 stk. Hver
10252705 Rørholder 1 hver Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11703473 Leverandør BD Leverandørnr. 271051
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
Bruges sammen med GasPak™ EZ gasgenereringssystemer. BD™ GasPak™ Forsyninger bruges med disse komplette, integrerede systemer til hurtig, vandfri og katalysatorfri gasgenerering. Kan bruges til at understøtte et anaerobt, mikroaerofilt eller CO 2 beriget miljø.
GasPak™ EZ Gas Generating Systems er komplette, integrerede systemer, der hurtigt producerer atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier ved brug af gasgenererende poser inde i multi-brug inkubationsbeholdere.
Tilbehør inkluderer:
  • CO 2 indikatorstrimler
  • Tørre anaerobe indikatorstrimler
  • Rørholder
  • Katalysatorudskiftningsafgifter
  • Katalysatorreaktionskammer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Tør Anaerob Indikator Strip
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Oversigt Strip skifter fra blå til farveløs i fravær af ilt.
Format Strip
Til brug med (applikation) Fremstil atmosfærer, der er egnede til at understøtte den primære isolering og dyrkning af anaerobe, mikroaerofile eller kapnofile bakterier
Til brug med (udstyr) BD GasPak™
Mængde 100 stk.