Få mere at vide
Gasoline Range Organics (EPA), alternativ formulering, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,2,4-trimethylpentan | 540-84-1 | 1500 μg/ml |
| 2-Methylpentan | 107-83-5 | 1500 μg/ml |
| Toluen | 108-88-3 | 1500 μg/ml |
| 1,2,4-trimethylbenzen | 95-63-6 | 1000 μg/ml |
| m-xylen | 108-38-3 | 1000 μg/ml |
| o-xylen | 95-47-6 | 1000 μg/ml |
| p-xylen | 106-42-3 | 1000 μg/ml |
| Benzen | 71-43-2 | 500 μg/ml |
| Ethylbenzen | 100-41-4 | 500 μg/ml |
| n-heptan | 142-82-5 | 500 μg/ml |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form |
| Emballage | 2 ml ravfarvet forskåren glasampul |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Analyt- eller komponentnavne | 501 Benzene; 500 Ethylbenzene; 500 Heptane; 1500 2-Methylpentane; 1500 Toluene; 1000 1,2,4-Trimethylbenzene; 1500 2 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Type | Certified Reference Material |
| Element | Benzene, Ethylbenzene, Heptane, 2-Methylpentane, Toluene, 1,2,4-Trimethylbenzene |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol-P and T |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Gasoline Range Organics (EPA), Alternate Form
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, methanol
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug