Få mere at vide
Labconco™ Pakningsventil
Artikelnummer. 15318467 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Frizone™ frysetørrer
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
15318467 Frizone™ frysetørrer
1 options
Artikelnummer. 15318467 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7505800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.43 DKK
    15.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.97 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Labconco™ Pakningsventil er en erstatningsgummipakning til brug med FreeZone frysetørrere.
FreeZone Frysetørrere
  • Designet til at håndtere lyofiliseringsbehovene i forsknings- og pilotanlægslaboratorier
  • Alle størrelser/modeller inkluderer en stor touchskærm
  • Lyo-Works™ OS
    • Giver en realtidsvisning af temperatur og vakuumniveau
    • Valgfri End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Konsolmodeller tilbydes i en række størrelser med valgfri stopbakke
  • Samlere, der når -50 °C, er velegnede til lyofilisering af vandige prøver
  • Samlere, der når -84 °C er ideelle til frysetørring af prøver med lave eutektiske temperaturer, inklusive dem, der indeholder acetonitril
Tekniske data
Type Pakning
Farve Sort
Model- 7505800
Materiale Gummi
Til brug med (udstyr) Frizone™ frysetørrer
Vægt (engelsk) 1.0 lb.
Vægt (metrisk) 0.5 kg