Få mere at vide
RETSCH Pakning til slibekrukke
Shop alle Retsch produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål, PTFE
Zirconiumoxid
Zirconiumoxid, wolframkarbid
Til brug med (udstyr):
1,5 ml kværn
10 ml kværn
10 ml malekrukke
25 mL Slibeglas
25 mL slibekrukke, zirconiumoxid
25 ml kværn
35 mL Slibeglas
35 ml kværn
5 mL Slibeglas
5 ml kværn
50 ml malekrukke
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 10 ml malekrukke |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Rustfrit stål, PTFE |
| Type | Pakning |