Få mere at vide
- Home
- Products
- Pumper
- Pumpedele og tilbehør
- Pumpetætninger
- RETSCH Pakning til slibekrukke
RETSCH Pakning til slibekrukke
Artikelnummer. 15340984 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål, PTFE
Zirconiumoxid
Zirconiumoxid, wolframkarbid
Til brug med (udstyr):
1,5 ml kværnglas
10 ml kværneglas
10 ml malekrukke
25 mL Slibeglas
25 ml kværnglas
35 mL Slibeglas
35 ml kværneglas
5 mL Slibeglas
5 ml kværnglas
50 ml malekrukke
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
| Artikelnummer. | Materiale | Til brug med (udstyr) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15340984 | Zirconiumoxid | 25 ml kværnglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 11924362 | Rustfrit stål, PTFE | 1,5 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Hver |
| 15350984 | Rustfrit stål, PTFE | 10 ml malekrukke | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10466739 | Rustfrit stål, PTFE | 10 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 15330984 | Rustfrit stål, PTFE | 25 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 15320984 | Rustfrit stål, PTFE | 35 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10250315 | Zirconiumoxid, wolframkarbid | 25 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 11944362 | Rustfrit stål | 35 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | - |
| 15310984 | Rustfrit stål, PTFE | 50 ml malekrukke | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10472080 | Zirconiumoxid | 35 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 15300984 | Rustfrit stål, PTFE | 5 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 11934362 | Rustfrit stål, PTFE | 5 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Hver |
| 10290773 | Rustfrit stål | 25 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
15340984
Fornitore
RETSCH
N. del fornitore
03.111.0296
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
954.00 DKK
160.17 DKK / Pakke med 1
Spare 793.83 DKK
83% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
Specifica
| Til brug med (udstyr) | 25 ml kværnglas |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Zirconiumoxid |
| Type | Pakning |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?