Få mere at vide
RETSCH Pakning til slibekrukke
Shop alle Retsch produkter
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål, PTFE
Zirconium Oxide, Tungsten Carbide
Zirconiumoxid
Til brug med (udstyr):
1.5 mL Grinding Jar
10 mL Grinding Jar
10 ml malekrukke
25 mL Grinding Jar
25 mL Slibeglas
25 mL slibekrukke, zirconiumoxid
35 mL Grinding Jar
35 mL Slibeglas
5 mL Grinding Jar
5 mL Slibeglas
50 ml malekrukke
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 25 mL Slibeglas |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Rustfrit stål, PTFE |
| Type | Pakning |