Få mere at vide
- Home
- Products
- Pumper
- Pumpedele og tilbehør
- Pumpetætninger
- RETSCH Pakning til slibekrukke
RETSCH Pakning til slibekrukke
Artikelnummer. 15320984 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål, PTFE
Zirconiumoxid
Zirconiumoxid, wolframkarbid
Til brug med (udstyr):
1,5 ml kværnglas
10 ml kværneglas
10 ml malekrukke
25 mL Slibeglas
25 ml kværnglas
35 mL Slibeglas
35 ml kværneglas
5 mL Slibeglas
5 ml kværnglas
50 ml malekrukke
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
| Artikelnummer. | Materiale | Til brug med (udstyr) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15320984 | Rustfrit stål, PTFE | 35 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 11924362 | Rustfrit stål, PTFE | 1,5 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Hver |
| 15350984 | Rustfrit stål, PTFE | 10 ml malekrukke | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10466739 | Rustfrit stål, PTFE | 10 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 15330984 | Rustfrit stål, PTFE | 25 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 15340984 | Zirconiumoxid | 25 ml kværnglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10250315 | Zirconiumoxid, wolframkarbid | 25 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 11944362 | Rustfrit stål | 35 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | - |
| 15310984 | Rustfrit stål, PTFE | 50 ml malekrukke | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10472080 | Zirconiumoxid | 35 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 15300984 | Rustfrit stål, PTFE | 5 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 11934362 | Rustfrit stål, PTFE | 5 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Hver |
| 10290773 | Rustfrit stål | 25 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
View return policy
Product Code.
15320984
Supplier
RETSCH
Supplier No.
03.111.0290
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
25210.00 DKK
160.17 DKK / Pakke med 1
Spare 25049.83 DKK
99% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | 35 mL Slibeglas |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Materiale | Rustfrit stål, PTFE |
| Type | Pakning |