Få mere at vide
RETSCH Pakning til slibekrukke
Brand:  RETSCH 03.111.0289
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15310984
  • 59.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 19-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Til 50mL slibeglas
Pakke m. 1 stk.
Pakning
50 ml malekrukke
Rustfrit stål, PTFE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Pakning til slibekrukke > Til 50mL Slibeglas, 1 pakke