Få mere at vide
RETSCH Pakning til slibekrukke
Brand:  RETSCH 03.111.0262
101.80 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15300984
  • 147.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Til 5 ml maleglas
Pakke m. 1 stk.
Pakning
5 mL Slibeglas
Rustfrit stål, PTFE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Pakning til slibekrukke > Til 5mL Slibeglas, 1 pakke