Tekniske data
Til 5 ml maleglas | |
Pakke med 10 stk. | |
Pakning |
For 400 mixer mill | |
Rustfrit stål, PTFE |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Pakning til slibekrukke > For 5mL Grinding Jar, Formm 400 Mixer Mill
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion