Få mere at vide
- Home
- Products
- Pumper
- Pumpedele og tilbehør
- Pumpetætninger
- RETSCH Pakning til slibekrukke
RETSCH Pakning til slibekrukke
Artikelnummer. 10472080 Shop alle Retsch produkter
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Rustfrit stål, PTFE
Zirconiumoxid
Zirconiumoxid, wolframkarbid
Til brug med (udstyr):
1,5 ml kværnglas
10 ml kværneglas
10 ml malekrukke
25 mL Slibeglas
25 ml kværnglas
35 mL Slibeglas
35 ml kværneglas
5 mL Slibeglas
5 ml kværnglas
50 ml malekrukke
Mængde:
Pakke m. 1 stk.
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
13 product options available for selection
| Artikelnummer. | Materiale | Til brug med (udstyr) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10472080 | Zirconiumoxid | 35 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 11924362 | Rustfrit stål, PTFE | 1,5 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Hver |
| 15350984 | Rustfrit stål, PTFE | 10 ml malekrukke | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10466739 | Rustfrit stål, PTFE | 10 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 15330984 | Rustfrit stål, PTFE | 25 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 15340984 | Zirconiumoxid | 25 ml kværnglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 15320984 | Rustfrit stål, PTFE | 35 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 10250315 | Zirconiumoxid, wolframkarbid | 25 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Pakke med 10 |
| 11944362 | Rustfrit stål | 35 ml kværneglas | Pakke med 10 stk. | - |
| 15310984 | Rustfrit stål, PTFE | 50 ml malekrukke | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 15300984 | Rustfrit stål, PTFE | 5 mL Slibeglas | Pakke m. 1 stk. | Hver |
| 11934362 | Rustfrit stål, PTFE | 5 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | Hver |
| 10290773 | Rustfrit stål | 25 ml kværnglas | Pakke med 10 stk. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
10472080
Leverandør
RETSCH
Leverandørnr.
22.085.0004
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1721.86 DKK
520.54 DKK / Pakke med 10
Spare 1201.32 DKK
69% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 35 ml kværneglas |
| Mængde | Pakke med 10 stk. |
| Materiale | Zirconiumoxid |
| Type | Pakning |