Få mere at vide
RETSCH Pakning til slibekrukke
Brand:  RETSCH 22.085.0006
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10290773
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Til 35 ml malebeholder
Pakke med 10 stk.
Pakning
35 mL Grinding Jar, Hardened Steel and Stainless Steel
Rustfrit stål
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
RETSCH Pakning til slibekrukke > For 35mL Grinding Jar, Hardened Steel and Stainless Steel