Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Pakning
Artikelnummer. 10457241 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Låg og 24 søjler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10457241 Låg og 24 søjler Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 10457241 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730178
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Til brug med vakuummanifolder
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Låg og 24 søjler
Type Pakning
Mængde 2 Pakke