missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GAS8 Antibody (OTI10G2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30153813 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30153813 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30153813 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP270795CL1

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

GAS8 Monoclonal antibody specifically detects GAS8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen GAS8
Applikationer Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI10G2
Konjugeret CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias GAS-11, GAS11MGC138326, GAS-8, growth arrest specific 11, growth arrest-specific 11, growth arrest-specific 8, Growth arrest-specific protein 11, growth arrest-specific protein 8
Værtsarter Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human GAS8 (NP_001472) produced in E.coli.
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2622
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.