Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Gasvaskeflasker uden hoved
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Beskrivelse
- Acc. til DIN 12463
- Højde: 200 mm
- Uden hoved
- Med fatning NS 29/32
- Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Inkluderer | Uden base |