Få mere at vide
Witeg™ Gas Washing Bottles, Drechsel
Beskrivelse
- For gas washing
- Without sintered dis
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Drechsel |
| Type | Gas Washing Bottle |
| Standard konusled | ST 29/32 |