Få mere at vide
Witeg™ Gas Washing Bottles, Drechsel
Artikelnummer. 10430565
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10430565 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 10430565 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 400 001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Finely crafted gas washing bottle, according to Dreschel. Witeg™ Gas Washing Bottles, Drechsel does not include a sintered disc.
  • For gas washing
  • Without sintered dis
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Drechsel
Type Gas Washing Bottle
Standard konusled ST 29/32