Få mere at vide
Gas-Washing-Bottle, FD 100ml, Por. 2, NS 29/32
Brand:  Robu 40102
Gas-Washing-Bottle, FD 100ml, Por. 2, NS 29/32
Produktkode 10113981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00 DKK
    592.40 DKK / Hver
    Save 79.60 DKK
    11% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-02-2026
Tilføj til indkøbskurv