Få mere at vide
3M™ Gas- og dampfiltre
Artikelnummer. p-8006577 Shop alle 3M produkter
Model-:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Pakningsstørrelse:
10 par
2 par
32 par
4 par
Artikelnummer. 12352339
Brand: 3M™ 7000034747
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
3M™ Gas- og dampfiltre; genanvendelige masker med bajonetforbindelse og er designet til at optimere dit synsfelt. Vores filtre tilbyder let og velafbalanceret åndedrætsbeskyttelse til farlige miljøer.
Farvekodede etiketter i henhold til EN14387-klassificeringssystemet for at vise den type beskyttelse, de giver. Disse lette filtre kombinerer beskyttelse med komfort, og de er kompatible med vores udvalg af halv- og helmasker til sikkert arbejde i farlige miljøer. De tilbyder lav vejrtrækningsmodstand og god balance, når de er forbundet til din maske, og de er designet til at optimere dit synsfelt. De kan klikkes på plads hurtigt og nemt, og de kan bruges med alle 3M™ Genanvendelige masker med en bajonetforbindelse. De kan også bruges i kombination med 3M™ Partikelfiltre og 3M™ 501 Partikelfilterholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN14387:2004 + A1:2008
Tilslutningstype Bajonet
Oversigt Ammoniak og derivater, Organiske dampe bp> 65 °C
Produkttype Kombineret gas-/damprespiratorfilter
Filtereffektivitet ABEK1
Til brug med (applikation) Syrerensning, Metalbejdsning, Metalætsning og brug, Kemisk fremstilling og håndtering
Til brug med (udstyr) Halv- og helmasker
Model- 6059
Mængde 8/Pk.
Vægt (metrisk) 100 g