Beskrivelse
Farvekodede etiketter i henhold til EN14387-klassificeringssystemet for at vise den type beskyttelse, de giver. Disse lette filtre kombinerer beskyttelse med komfort, og de er kompatible med vores udvalg af halv- og helmasker til sikkert arbejde i farlige miljøer. De tilbyder lav vejrtrækningsmodstand og god balance, når de er forbundet til din maske, og de er designet til at optimere dit synsfelt. De kan klikkes på plads hurtigt og nemt, og de kan bruges med alle 3M™ Genanvendelige masker med en bajonetforbindelse. De kan også bruges i kombination med 3M™ Partikelfiltre og 3M™ 501 Partikelfilterholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Patrontype | Patronfilter |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Tilslutningstype | Bajonet |
| Oversigt | Organiske dampe med kogepunkt< 65 °C |
| Farve | Hvid |
| Filtertype | Gas og damp |
| Produkttype | Gas- og damppatron |
| Filtereffektivitet | A2 |
| Til brug med (applikation) | Beskyttelse mod organiske dampe (kogepunkt over 65%) |
| Til brug med (udstyr) | Halv- og helmasker |
| Vis mere |