Få mere at vide
3M™ Gas- og dampfiltre
Shop alle 3M produkter
Model-:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Pakningsstørrelse:
10 par
2 par
32 par
4 par
Beskrivelse
Vores P3 R-partikelfiltre har mere overfladeareal end mange standardfiltre og tilbyder letvægts og velafbalanceret åndedrætsbeskyttelse til farlige miljøer. Til P3 R åndedrætsværn mod faste og flydende partikler og hydrogenfluoridgas op til 30 ppm (eller op til 10 x OEL), brug 3M™ Partikelfiltre 6038. De giver også yderligere beskyttelse mod generende organiske dampe og sure gasser under OEL, som er indkapslet i en plastikkasse til hårde applikationer. Vores partikelfiltre har mere overfladeareal end mange standardfiltre. Overfladearealet er 1,8 x større end 3M™ Partikelfilter 2000-serien filtre og kan potentielt forlænge levetiden i nogle applikationer. De tilbyder lav vejrtrækningsmodstand og god balance, når de er forbundet til din maske og er designet til at optimere dit synsfelt. De kan klikkes på plads hurtigt og nemt, og de kan bruges med evt 3M™ Genanvendelige masker med en bajonetforbindelse. Det hårde etui beskytter mod gnister og høj varme, og det er ideelt til barske miljøer, hvor let dekontaminering og beskyttelse er nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN143: 2000 |
| Tilslutningstype | Bajonet |
| Oversigt | Beskytter mod faste stoffer og flydende partikler P3R, HF op til 10 x TLV desuden mod organiske dampe og sure gasser under OEL i et stabilt plastbur til hårde applikationer. |
| Filtertype | P3R |
| Produkttype | Partikelfilter |
| Til brug med (applikation) | Slibning, Slibning, Polering, Fødevarefremstilling, Byggeri/brud, Træbearbejdning, Farmaceutiske/pulveriserede kemikalier, Vandblæsning, Glasfiberinstallation, Asbestrelaterede opgaver |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til 3M™ 6000 og 3M™ 7000-seriens halv- og helansigtsmasker |
| Model- | 6038 |
| Mængde | 10/Pk. |