Få mere at vide
3M™ Gas- og dampfiltre
Artikelnummer. 15729067 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Pakningsstørrelse:
10 par
2 par
32 par
4 par
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15729067 6057 4 par
12352339 6059 4 par
15749007 6099 2 par
15789007 6054 32 par
16802016 6055 -
15769007 6075 4 par
15799007 6051 4 par
15759027 6038 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15729067 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100006000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.00 DKK
    444.79 DKK / 4 par
    Spare 340.21 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
3M™ Gas- og dampfiltre; genanvendelige masker med bajonetforbindelse og er designet til at optimere dit synsfelt. Vores filtre tilbyder let og velafbalanceret åndedrætsbeskyttelse til farlige miljøer.
Farvekodede etiketter i henhold til EN14387-klassificeringssystemet for at vise den type beskyttelse, de giver. Disse lette filtre kombinerer beskyttelse med komfort, og de er kompatible med vores udvalg af halv- og helmasker til sikkert arbejde i farlige miljøer. De tilbyder lav vejrtrækningsmodstand og god balance, når de er forbundet til din maske, og de er designet til at optimere dit synsfelt. De kan klikkes på plads hurtigt og nemt, og de kan bruges med alle 3M™ Genanvendelige masker med en bajonetforbindelse. De kan også bruges i kombination med 3M™ Partikelfiltre og 3M™ 501 Partikelfilterholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Patrontype Patronfilter
Certificeringer/compliance CE
Tilslutningstype Bajonet
Oversigt Uorganiske dampe og sure gasser, organiske dampe med kogepunkt> 65 °C
Farve Hvid
Filtertype Kombination af syregas/organisk damp
Produkttype Gas- og damppatron
Filtereffektivitet ABE1
Til brug med (applikation) Syrerensning, Metalbejdsning, Metalætsning og brug, Kemisk fremstilling og håndtering
Til brug med (udstyr) Halv- og helmasker
Model- 6057
Mængde 8/Pk.
Vægt (metrisk) 100 g