Beskrivelse
- Fordel til op til 5 positioner eller fartøjer.
- Styrer eller regulerer ikke gas/vakuum flow.
- Lækagesikre afspærringsventiler.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Starfish magnetomrørersystem. |
| Til brug med (applikation) | Gas/vakuum distribution. |
| Inkluderer | Lækagesikre afspærringsventiler. |