Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Gastæt fast nål autosampler sprøjte, keglespids
Volumen (metrisk):
100μ l
250μ L
500 μl
500 ml
Diameter (metrisk) indre nål:
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Længde (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
- Nøjagtige og reproducerbare injektioner
- Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE-spids (stempel) |
| Nålemåler | 26 G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0,11 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,47 mm |
| Produkttype | Gastæt |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Længde (metrisk) nål | 57 mm |
| Nålespids stil | Kegle |
| Tilslutningstype | Fast |