Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Gastæt fast nål autosampler sprøjte, keglespids
Artikelnummer. 13126105
Volumen (metrisk):
100μ l
250μ L
500 μl
500 ml
Diameter (metrisk) indre nål:
0,11 mm
0,20 mm
0,32 mm
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,63 mm
Længde (metrisk) nål:
57 mm
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13126105
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 007862
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give forbedret opløsningsmiddelresistens, større temperaturområde og øget driftsjævnhed.
  • Højkvalitetsløsninger til væskehåndtering
  • Nøjagtige og reproducerbare injektioner
  • Specielt designet til Thermo Scientific instrumenter
Tekniske data
Materiale PTFE-spids (stempel)
Nålemåler 23 G
Diameter (metrisk) indre nål 0,32 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,63 mm
Produkttype Gastæt
Volumen (metrisk) 500 ml
Længde (metrisk) nål 57 mm
Nålespids stil Kegle
Tilslutningstype Fast