Få mere at vide
Trajan™ Gastætte autosampler sprøjter
Artikelnummer. p-8601032
Volumen (metrisk):
5μ L
100μ l
Nålemåler:
22 G
23 G
Tilslutningstype:
Aftagelig
Fast
Til brug med (udstyr):
CTC, Carlo Erba , Fisons Autosampler
Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS800
PerkinElmer Autosystem
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12997556
Brand: Trajan™ 005330
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udskift sprøjter til Agilent™ teknologier, Varian™ , Perkin Elmer™ , Shimadzu™ , Carlo Erba™ , Fisons™ , CTC/Leap™ , Hitachi™ , og mere
Sprøjtenåle er keglespidser, medmindre andet er angivet.
Ordreinfo
Yderligere sprøjter er tilgængelige til andre autosamplere fremstillet af de her repræsenterede producenter, samt sprøjter til Unicam™ , Waters™ , og Siemens™ instrumenter. For information, kontakt din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Højtydende væskekromatologi
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Autosampler sprøjte
Model- 100R-C/T-GT-LC
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Til brug med (udstyr) Carlo Erba/Fisons/Leap/CTC ASD200 og AS800
Tilslutningstype Aftagelig